Anti-AMACR Rabbit Recombinant Antibody [clone: AMACR/3931R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251798-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251798-100
Anti-AMACR Rabbit Recombinant Antibody [clone: AMACR/3931R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [AMACR/3931R] antibody to AMACR for WB and IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: AMACR
Clonality: Recombinant
Clone: AMACR/3931R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité