Anti-HSP27 Mouse Monoclonal Antibody [clone: G3.1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252052-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252052-100
Anti-HSP27 Mouse Monoclonal Antibody [clone: G3.1]
Anticorps
Mouse monoclonal [G3.1] antibody to HSP27 for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from Human, Chimpanzee, Monkey, Sheep, Rat, Mouse and Chicken.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HSP27
Clonality: Monoclonal
Clone: G3.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Chimpanzee, Monkey, Sheep, Rat, Mouse, Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité