Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP60 Rabbit Recombinant Antibody [clone: HSPD1/6496R]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252072-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252072-100
Anti-HSP60 Rabbit Recombinant Antibody [clone: HSPD1/6496R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [HSPD1/6496R] antibody to HSP60 for WB and IHC-P with samples derived from Human, Mouse, Rat, Hamster, Sheep, Rabbit, Bovine, Canine, Porcine, Monkey and Chicken.

  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: HSP60
Clonality: Recombinant
Clone: HSPD1/6496R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Hamster, Sheep, Rabbit, Bovine, Dog, Porcine, Monkey, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité