Anti-beta 2 Microglobulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM617]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252929-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252929-100
Anti-beta 2 Microglobulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM617]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM617] antibody to beta 2 Microglobulin for WB, Flow Cytometry, IF and IHC-P with samples derived from Human and Non-Human Primates.
  • Validated applications: WB, Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: beta 2 Microglobulin
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM617
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité