Anti-TRIM27 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-TRIM27-1B3]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253064-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253064-100
Anti-TRIM27 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-TRIM27-1B3]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-TRIM27-1B3] antibody to TRIM27 for Flow Cytometry and IF with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: TRIM27
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-TRIM27-1B3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité