Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 3E10]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA270551-100EA 500 EUR InStock
ANTIA270551-100 ANTIA270551-50
Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 3E10]
Anticorps
Mouse monoclonal [3E10] antibody to GFAP for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Human, Rat, Mouse, Porcine and Bovine.
  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:500, IHC: 1:500
Type: Primary
Antigen: GFAP
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat, Mouse, Porcine, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité