Anti-PEA15 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 4D2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA270553-50EA 380 EUR InStock
ANTIA270553-50 ANTIA270553-100
Anti-PEA15 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 4D2]
Anticorps
Mouse monoclonal [4D2] antibody to PEA15 for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Human, Rat, Mouse and Bovine.
  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:2000, ICC/IF: 1:1000 to 1:2000, IHC: 1:1000 to 1:2000
Type: Primary
Antigen: PEA15
Clonality: Monoclonal
Clone: 4D2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat, Mouse, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité