Anti-Annexin V Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 6A12]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A270559-100 A270559-50
ANTIA270559-100EA 520 EUR InStock
ANTIA270559-100 ANTIA270559-50
Anti-Annexin V Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 6A12]
Anticorps
Mouse monoclonal [6A12] antibody to Annexin V for WB and ICC/IF with samples derived from Human and Monkey.
  • Validated applications: WB, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:2000 to 1:5000, ICC/IF: 1:1000 to 1:2000
Type: Primary
Antigen: Annexin V
Clonality: Monoclonal
Clone: 6A12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité