Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TGF beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D11.16.8]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250121-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250121-100
Anti-TGF beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D11.16.8]
Anticorps
Mouse monoclonal [1D11.16.8] antibody to TGF beta for Neutralization Studies, Functional Studies, ELISA, IF and WB with samples derived from Human, Monkey, Bovine, Canine, Mouse, Rat and Hamster.

  • Validated applications: Neutralisation Studies, Functional Studies, ELISA, IF, WB
  • Recommended dilutions: ELISA: 0,1 to 0,4 µg/ml (detection) and 2 to 8 µg/ml (capture), IF: 8 to 25 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TGF beta
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D11.16.8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Monkey;Bovine;Dog;Mouse;Rat;Hamster

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité