Anti-p53 Mouse Recombinant Antibody [clone: rTP53/1739]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250175-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250175-100
Anti-p53 Mouse Recombinant Antibody [clone: rTP53/1739]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rTP53/1739] antibody to p53 for WB and IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: p53
Clonality: Recombinant
Clone: rTP53/1739
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité