Anti-TRP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TYRP1/1986]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250257-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250257-100
Anti-TRP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TYRP1/1986]
Anticorps
Mouse monoclonal [TYRP1/1986] antibody to TRP1 for ELISA and IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: ELISA, IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: TRP1
Clonality: Monoclonal
Clone: TYRP1/1986
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité