Anti-Ubiquitin Rabbit Recombinant Antibody [clone: UBB/3143R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250263-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250263-100
Anti-Ubiquitin Rabbit Recombinant Antibody [clone: UBB/3143R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [UBB/3143R] antibody to Ubiquitin for IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Ubiquitin
Clonality: Recombinant
Clone: UBB/3143R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité