Anti-PGP9.5 Mouse Recombinant Antibody [clone: rUCHL1/775]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250275-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250275-100
Anti-PGP9.5 Mouse Recombinant Antibody [clone: rUCHL1/775]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rUCHL1/775] antibody to PGP9.5 for WB, Flow Cytometry, IF and IHC-P with samples derived from Human and Rat.
  • Validated applications: WB, Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: PGP9.5
Clonality: Recombinant
Clone: rUCHL1/775
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité