Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Vimentin Mouse Recombinant Antibody [clone: rVIM/6431]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250305-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250305-100
Anti-Vimentin Mouse Recombinant Antibody [clone: rVIM/6431]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rVIM/6431] antibody to Vimentin for WB and IHC-P with samples derived from Human, Rat, Horse, Chicken, Bovine, Feline, Canine and Porcine.

  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Vimentin
Clonality: Recombinant
Clone: rVIM/6431
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Rat;Horse;Chicken;Bovine;Cat;Dog;Porcine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité