Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VLDL Receptor Rabbit Recombinant Antibody [clone: VLDLR/2896R]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250317-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250317-100
Anti-VLDL Receptor Rabbit Recombinant Antibody [clone: VLDLR/2896R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [VLDLR/2896R] antibody to VLDL Receptor for ELISA with samples derived from Human and Rat.

  • Validated applications: ELISA

Type: Primary
Antigen: VLDL Receptor
Clonality: Recombinant
Clone: VLDLR/2896R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité