Anti-Wilms Tumor Protein Rabbit Recombinant Antibody [clone: WT1/1434R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250335-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250335-100
Anti-Wilms Tumor Protein Rabbit Recombinant Antibody [clone: WT1/1434R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [WT1/1434R] antibody to Wilms Tumor Protein for IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Wilms Tumor Protein
Clonality: Recombinant
Clone: WT1/1434R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité