Anti-EPX Mouse Recombinant Antibody [clone: rEPO104]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250405-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250405-100
Anti-EPX Mouse Recombinant Antibody [clone: rEPO104]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rEPO104] antibody to EPX for Flow Cytometry, IF and IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 0,5 to 1 µg/million cells, IF: 0,5 to 1 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: EPX
Clonality: Recombinant
Clone: rEPO104
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité