Anti-ZBED1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-ZBED1-1E1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250510-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250510-100
Anti-ZBED1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-ZBED1-1E1]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-ZBED1-1E1] antibody to ZBED1 for Flow Cytometry, IF and WB with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: ZBED1
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-ZBED1-1E1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité