Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD5/54/F6]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250530-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250530-100
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD5/54/F6]
Anticorps
Mouse monoclonal [CD5/54/F6] antibody to CD5 for IHC-P with samples derived from Human, Monkey, Horse, Porcine, Rabbit, Bovine, Rat, Guinea Pig and Chicken.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: CD5/54/F6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Monkey;Horse;Porcine;Rabbit;Bovine;Rat;Guinea Pig;Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité