Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD5/2416]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250534-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250534-100
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD5/2416]
Anticorps
Mouse monoclonal [CD5/2416] antibody to CD5 for Flow Cytometry, WB, IF and IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: CD5/2416
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité