Anti-NAPSIN A Mouse Monoclonal Antibody [clone: NAPSA/3309]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250666-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250666-100
Anti-NAPSIN A Mouse Monoclonal Antibody [clone: NAPSA/3309]
Anticorps
Mouse monoclonal [NAPSA/3309] antibody to NAPSIN A for IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: NAPSIN A
Clonality: Monoclonal
Clone: NAPSA/3309
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité