Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM123]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250678-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250678-100
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM123]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM123] antibody to CD34 for Flow Cytometry, IF and IHC-P with samples derived from Human, Cynomolgus Monkey and Rhesus Monkey.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM123
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Cynomolgus Monkey;Rhesus Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité