Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: QBEnd/10 + HPCA1/763]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250680-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250680-100
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: QBEnd/10 + HPCA1/763]
Anticorps
Mouse monoclonal [QBEnd/10 + HPCA1/763] antibody to CD34 for Flow Cytometry, IF and IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 0,25 to 0,5 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: QBEnd/10 + HPCA1/763
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Multiple
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité