Anti-CD44 Mouse Recombinant Antibody [clone: rHCAM/918]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250714-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250714-100
Anti-CD44 Mouse Recombinant Antibody [clone: rHCAM/918]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rHCAM/918] antibody to CD44 for Functional Studies, Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from Human, Baboon and Green Monkey.
  • Validated applications: Functional Studies, Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Recombinant
Clone: rHCAM/918
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Baboon;Green Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité