Anti-CD47 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD47/3019]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250732-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250732-100
Anti-CD47 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD47/3019]
Anticorps
Mouse monoclonal [CD47/3019] antibody to CD47 for ELISA, Flow Cytometry, IF and IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD47
Clonality: Monoclonal
Clone: CD47/3019
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité