Anti-Integrin alpha V Mouse Monoclonal Antibody [clone: 23C6]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250849-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250849-100
Anti-Integrin alpha V Mouse Monoclonal Antibody [clone: 23C6]
Anticorps
Mouse monoclonal [23C6] antibody to Integrin alpha V for ELISA with samples derived from Human and Chicken.
  • Validated applications: ELISA
Type: Primary
Antigen: Integrin alpha V
Clonality: Monoclonal
Clone: 23C6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité