Anti-BrdU Rabbit Recombinant Antibody [clone: BRDU/3902R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251007-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251007-100
Anti-BrdU Rabbit Recombinant Antibody [clone: BRDU/3902R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [BRDU/3902R] antibody to BrdU for IHC-P.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
  • Host: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Conjugate: Unconjugated
Type: Primary
Antigen: BrdU
Clonality: Recombinant
Clone: BRDU/3902R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité