Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ku70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KU729] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251193-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251193-100
Anti-Ku70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KU729] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [KU729] antibody to Ku70 (PE) for Flow Cytometry and IF with samples derived from Human.

  • Validated applications: Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 5 µl / million cells or 5 µl / 100 µl whole blood, IF: 1:50 to 1:100

Type: Primary
Antigen: Ku70
Clonality: Monoclonal
Clone: KU729
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité