Anti-N Cadherin Rat Monoclonal Antibody [clone: MNCD2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251243-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251243-100
Anti-N Cadherin Rat Monoclonal Antibody [clone: MNCD2]
Anticorps
Rat monoclonal [MNCD2] antibody to N Cadherin for Flow Cytometry, WB and IHC-P with samples derived from Human, Mouse and Chicken.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: N Cadherin
Clonality: Monoclonal
Clone: MNCD2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human;Mouse;Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité