Anti-Cadherin 16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDH16/2125]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251251-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251251-100
Anti-Cadherin 16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDH16/2125]
Anticorps
Mouse monoclonal [CDH16/2125] antibody to Cadherin 16 for ELISA, WB and IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: ELISA, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cadherin 16
Clonality: Monoclonal
Clone: CDH16/2125
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité