Anti-Cadherin 16 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251254-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251254-100
Anti-Cadherin 16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Cadherin 16 for IHC-P with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cadherin 16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité