Anti-MerTK Mouse Monoclonal Antibody [clone: MERTK/3022]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251301-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251301-100
Anti-MerTK Mouse Monoclonal Antibody [clone: MERTK/3022]
Anticorps
Mouse monoclonal [MERTK/3022] antibody to MerTK for IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: MerTK
Clonality: Monoclonal
Clone: MERTK/3022
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité