Anti-Podocalyxin Rabbit Recombinant Antibody [clone: PDPN/4009R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251332-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251332-100
Anti-Podocalyxin Rabbit Recombinant Antibody [clone: PDPN/4009R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [PDPN/4009R] antibody to Podocalyxin for ELISA, IF and IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: ELISA, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Podocalyxin
Clonality: Recombinant
Clone: PDPN/4009R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité