Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Clathrin Heavy Chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: CHC/1432]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251411-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251411-100
Anti-Clathrin Heavy Chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: CHC/1432]
Anticorps
Mouse monoclonal [CHC/1432] antibody to Clathrin Heavy Chain for IF with samples derived from Mouse, Rat, Bovine, Canine, Human, Porcine, Xenopus laevis, Bird and African Green Monkey.

  • Validated applications: IF
  • Recommended dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Clathrin Heavy Chain
Clonality: Monoclonal
Clone: CHC/1432
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Mouse;Rat;Bovine;Dog;Human;Porcine;Xenopus laevis;Birds;African Green Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité