Anti-EIF4A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-EIF4A2-2B5]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251597-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251597-100
Anti-EIF4A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-EIF4A2-2B5]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-EIF4A2-2B5] antibody to EIF4A2 for ELISA with samples derived from Human.
  • Validated applications: ELISA
Type: Primary
Antigen: EIF4A2
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-EIF4A2-2B5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité