Anti-CD32 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7.3]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251715-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251715-100
Anti-CD32 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7.3]
Anticorps
Mouse monoclonal [7.3] antibody to CD32 for Functional Studies and IF with samples derived from Human.
  • Validated applications: Functional Studies, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD32
Clonality: Monoclonal
Clone: 7.3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité