Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CELA3B Mouse Monoclonal Antibody [clone: CELA3B/1758]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251782-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251782-100
Anti-CELA3B Mouse Monoclonal Antibody [clone: CELA3B/1758]
Anticorps
Mouse monoclonal [CELA3B/1758] antibody to CELA3B for ELISA with samples derived from Human.

  • Validated applications: ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CELA3B
Clonality: Monoclonal
Clone: CELA3B/1758
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité