Anti-14-3-3 Sigma Mouse Monoclonal Antibody [clone: CPTC-SFN-2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251928-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251928-100
Anti-14-3-3 Sigma Mouse Monoclonal Antibody [clone: CPTC-SFN-2]
Anticorps
Mouse monoclonal [CPTC-SFN-2] antibody to 14-3-3 Sigma for WB and IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 Sigma
Clonality: Monoclonal
Clone: CPTC-SFN-2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité