Anti-ICAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: F4-31C2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252083-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252083-100
Anti-ICAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: F4-31C2]
Anticorps
Mouse monoclonal [F4-31C2] antibody to ICAM1 for Functional Studies, Flow Cytometry and IF with samples derived from Human.
  • Validated applications: Functional Studies, Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: ICAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: F4-31C2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité