Anti-Apolipoprotein B Mouse Monoclonal Antibody [clone: APOB/4333]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252095-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252095-100
Anti-Apolipoprotein B Mouse Monoclonal Antibody [clone: APOB/4333]
Anticorps
Mouse monoclonal [APOB/4333] antibody to Apolipoprotein B for IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Apolipoprotein B
Clonality: Monoclonal
Clone: APOB/4333
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité