Anti-Interferon gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: G-30]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252103-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252103-100
Anti-Interferon gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: G-30]
Anticorps
Mouse monoclonal [G-30] antibody to Interferon gamma for Flow Cytometry and IF with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Interferon gamma
Clonality: Monoclonal
Clone: G-30
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité