Anti-Integrin beta 3 Mouse Recombinant Antibody [clone: rITGB3/1713]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252261-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252261-100
Anti-Integrin beta 3 Mouse Recombinant Antibody [clone: rITGB3/1713]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rITGB3/1713] antibody to Integrin beta 3 for IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Integrin beta 3
Clonality: Recombinant
Clone: rITGB3/1713
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité