Anti-Cytokeratin 6A Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRT6A/2100]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252311-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252311-100
Anti-Cytokeratin 6A Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRT6A/2100]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rKRT6A/2100] antibody to Cytokeratin 6A for IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 6A
Clonality: Recombinant
Clone: rKRT6A/2100
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité