Anti-Cytokeratin 18 Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRT18/1190]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252373-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252373-100
Anti-Cytokeratin 18 Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRT18/1190]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rKRT18/1190] antibody to Cytokeratin 18 for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from Human, Mouse, Rat, Hamster, Ferret, Bovine, Porcine, Feline, Canine, Sheep, Goat, Horse and Marmoset Monkey.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 18
Clonality: Recombinant
Clone: rKRT18/1190
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Hamster;Ferret;Bovine;Porcine;Cat;Dog;Sheep;Goat;Horse;Marmoset Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité