Anti-Cytokeratin 18 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT18/2819R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252386-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252386-100
Anti-Cytokeratin 18 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT18/2819R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [KRT18/2819R] antibody to Cytokeratin 18 for Flow Cytometry, WB, IF and IHC-P with samples derived from Human, Mouse, Rat, Hamster, Ferret, Bovine, Porcine, Feline, Canine, Sheep, Goat, Horse and Marmoset Monkey.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 18
Clonality: Recombinant
Clone: KRT18/2819R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Hamster;Ferret;Bovine;Porcine;Cat;Dog;Sheep;Goat;Horse;Marmoset Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité