Anti-Cytokeratin 19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM561]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252391-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252391-100
Anti-Cytokeratin 19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM561]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM561] antibody to Cytokeratin 19 for WB, Flow Cytometry, IF and IHC-P with samples derived from Human and Mouse.
  • Validated applications: WB, Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 19
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM561
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité