Anti-CD99 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MIC2/1495R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252514-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252514-100
Anti-CD99 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MIC2/1495R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [MIC2/1495R] antibody to CD99 for IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 5 to 10 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD99
Clonality: Recombinant
Clone: MIC2/1495R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité