Anti-Ki67 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MKI67/4945R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252529-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252529-100
Anti-Ki67 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MKI67/4945R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [MKI67/4945R] antibody to Ki67 for WB and IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Ki67
Clonality: Recombinant
Clone: MKI67/4945R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité