Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Mucin 5AC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 45M1]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252611-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252611-100
Anti-Mucin 5AC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 45M1]
Anticorps
Mouse monoclonal [45M1] antibody to Mucin 5AC for IHC-P with samples derived from Human, Monkey, Rabbit, Feline, Mouse, Rat, Porcine, Hedgehog and Chicken.

  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Mucin 5AC
Clonality: Monoclonal
Clone: 45M1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Monkey;Rabbit;Cat;Mouse;Rat;Porcine;Hedgehog;Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité