Anti-c-Myc Mouse Monoclonal Antibody [clone: CT14.G4]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252629-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252629-100
Anti-c-Myc Mouse Monoclonal Antibody [clone: CT14.G4]
Anticorps
Mouse monoclonal [CT14.G4] antibody to c-Myc for Flow Cytometry and IF with samples derived from Human, Chimpanzee and Gorilla.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: c-Myc
Clonality: Monoclonal
Clone: CT14.G4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Chimpanzee;Gorilla
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité